Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetic Particles M-270 Kit
Código de producto. 17551796 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 Reactions
Tamaño de la unidad:
20 reactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
17551796 20 Reactions 20 reactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17551796 Proveedor Proteintech N.º de proveedor otdk20
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The ChromoTek Halo-Trap Magnetic Particles M-270 Kit consists of an anti-Halo-tag Nanobody (VHH), which is covalently bound to Magnetic Particles M-270.
  • Halo-Trap Magnetic Particles M-270 is used to immunoprecipitate Halo-tag proteins from cell extracts of various organisms like mammals, plants, bacteria, yeast, insects etc. in the presence or absence of a covalently bound ligand.
  • The interaction between Halo-Trap and the Halo-tag protein is reversible.
Especificaciones
Binding Capacity 1.25 μg of recombinant Halo-tag per 25 μL bead slurry
Quantity 20 Reactions
For Use With (Application) IP, CoIP, ChIP, RIP
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.