Learn More
Descripción
- Halo-Trap Magnetic Particles M-270 is used to immunoprecipitate Halo-tag proteins from cell extracts of various organisms like mammals, plants, bacteria, yeast, insects etc. in the presence or absence of a covalently bound ligand.
- The interaction between Halo-Trap and the Halo-tag protein is reversible.
Especificaciones
Especificaciones
| Binding Capacity | 1.25 μg of recombinant Halo-tag per 25 μL bead slurry |
| Quantity | 20 Reactions |
| For Use With (Application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?