Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetic Agarose Kit
Description
- The ChromoTek RFP-Trap™ Magnetic Agarose are affinity beads for IP of RFP-fusion proteins
- Comprises a RFP Nanobody/ VHH coupled to magnetic agarose
Spécification
Spécification
| Quantity | 20 Reactions |
| Sufficient For | 20 Reactions |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?