Learn More
Ciglitazone, TRC
Artikelnummer. 30359799
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30359799 10 mg 10mg
30355424 1 mg 1mg
30355032 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30359799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC44100010MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74772-77-3
Molecular Formula C18 H23 N O3 S
Molecular Weight (g/mol) 333.45
IUPAC Name 5-[[4-[(1-methylcyclohexyl)methoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)CCCCC1
Spezifikation
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H23NO3S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(20)19-17(21)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H,19,20,21)
Formula Weight 333.1399
Chemical Name or Material Ciglitazone
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.