Learn More
Cilnidipine, R&D Systems™
Description
Dual L- and N-type calcium channel blocker that displays antihypertensive, sympatholytic and neuroprotective activity. Lowers mean blood pressure and reduces the size of cerebral infarction in the rat model of focal brain ischemia.
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 492.52 |
| Percent Purity | >99% |
| Product Line | Tocris |
| Chemical Name or Material | Cilnidipine |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?