Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Formula Weight | 210.14 |
| Grade | Multi-Compendial/USP |
| Quantity | 500 g |
| Packaging | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Physical Form | Granular |
| Specific Gravity | 1L = 1.54kg |
| Chemical Name or Material | Citric Acid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Citric Acid Monohydrate
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?