Learn More
Clarithromycin, 98%, BLD Pharm™
Codice prodotto. 31449398
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity
31449398 500 g
31435024 5 g
31442874 100 mg
31448386 100 g
31447152 1 kg
31440868 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31449398 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD121855500g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 81103-11-9
Molecular Formula C38H69NO13
MDL Number MFCD00865140
Quantity 500 g
SMILES C[C@@](C[C@@H](C)C([C@@H]1C)=O)([C@H](O[C@@]([H])([C@@H]2O)O[C@@H](C[C@@H]2N(C)C)C)[C@@H](C)[C@H](O[C@@]([H])(C[C@]3(OC)C)O[C@H]([C@@H]3O)C)[C@@H](C)C(O[C@@H]([C@@](O)([C@@H]1O)C)CC)=O)OC
Molecular Weight (g/mol) 747.95
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Clarithromycin
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.