Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Manufactured from transparent polymethypentene (PMP.)
- Complies with DIN 12681 and ISO 6706 standards.
- Calibrated to contain (TC, In).
- Includes one batch certificate.
- DE-M markings in a particularly high-quality printing ink used in the BRAND™ graduated cylinders.
- Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits.
- Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Material | PMP |
| Tolerance | ±0.1 mL |
| Certifications/Compliance | DIN 12681, ISO 6706 |
| Class | Class A |
| Includes | Batch Certificate |
| Quantity | 1/Pk. |
| Graduations | 0.2 mL |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Limit of Error | ±0.1mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?