Learn More
Fisherbrand™ Class I Polypropylene Disposable Lab Coat, Individually Packed
Shop All Fisherbrand Electrochemistry ProductsBeskrivelse
These unisex polypropylene laboratory coats with back slit have 5 stud fasteners and elasticated cuffs, without hand pockets. They provide safety and comfort in the lab environment.
- White spunbond polypropylene
- Elasticated cuffs
- Fabric weight: 40 g/m2
- Standard collar, no hand pockets
- Back slit
- Single collar
- Five snap fasteners for a secure closure
- Unisex
Tekniske data
Tekniske data
| Size | Medium |
| Gender | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Closure Type | Press Studs |
| Cuff Style | Elastic |
| Disposable | Single-use |
| No. of Pockets | None |
| Collar Type | Single Collar |
| Seam Type | Four Thread Stitched Seams |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?