Learn More
PURUS™ Cleanroom Shoes
Code produit 31789575 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Conditionnement:
6 pairs
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Size Conditionnement
31789575 2X-Large 6 pairs
31789574 X-Small 6 pairs
31789572 Small 6 pairs
31789571 Medium 6 pairs
31789570 Large 6 pairs
31789573 X-Large 6 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31789575 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur CRSHWXXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.75€
    536.77€ / 6 pairs
    Save 133.98€
    19% Off
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
PURUS™ Cleanroom Shoes provide comfort and durability when working in cleanroom environments.
  • Smooth surface for day-long comfort
  • Antistatic
  • Autoclavable
  • Suitable for use in ISO 4 to 6 (Class 10 to Class 1000) cleanroom
  • Non-slip sole
  • Special conical design prevents spilled liquids from entering clog
  • Heel strap
  • Anatomic Heel Basin
  • Toe Grabber
Spécification
Certifications/Compliance ASTM F2913
Color White
For Use With (Application) Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, Hospitals
Material Thermoplastic Elastomer
Size 2X-Large
Toe Style Plain Toe
Packaging Quantity 6/Cs.
Product Type Cleanroom Shoes