Få mere at vide
Fisherbrand™ Clear Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper
Produktkode 11596923 Shop alle Fisherbrand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Closure Size:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
29/32
Height (Metric):
69 mm
89 mm
110 mm
111 mm
139 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolerance:
±0.025 mL
±0.04 mL
±0.06 mL
±0.1 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
±0.6 mL
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 2
Pack of 5
Produktkode 11596923
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with ISO 1042 and DIN 12664. Fisherbrand™ Clear Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper includes one mark graduation and interchangeable polyethylene stopper. The Fisherbrand™ 'Batch Certificate of Compliance' is downloadable for this item from the 'Documentation' tab.
  • Manufactured from Borosilicate Glass and complies with ISO 1042 and DIN 12664.
  • With one mark graduation and interchangeable polyethylene stopper.
  • The details on each flask include confirmation of compliance to International Standards as well as an individual re-order code.
  • The Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' is downloadable for this item from the 'Documentation' tab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Compliance ISO 1042, DIN 12664
Closure Material Polyethylene
Color Clear
Capacity (Metric) 20 mL
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 111 mm
Tolerance ±0.04 mL
Graduated Yes
Class A
Closure Size 10/19
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.