Learn More
CLEC12A Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen CLEC12A
Concentration 550 μg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30234195
View Documents
Proteintech
28627-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
View alternative products
Save Up to 
»
30237960
View Documents
Proteintech
28627-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The CLEC12A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CLEC12A. This antibody recognizes human antigen. The CLEC12A antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
CLEC12A
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
CLL-1; CLL1; DCAL-2; MGC70602; MICL
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
550 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
160364
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.