Learn More
CLP Contract Required Detection Limit (CRDL) Solution 1: Pb @ 6; Be, Cd, Se @ 10; Ag, As, Cr, Tl @ 20; Mn @ 30; Zn @ 40; Cu @ 50; Ni @ 80; Co, V @ 100; Sb @ 120 μg/mL in 5% HNO3, tr. Tartaric Acid, VHG™
Código de producto. 30003139
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30003139 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30003139 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGCRDL100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
CLP Contract Required Detection Limit (CRDL) Solution 1: Pb @ 6; Be, Cd, Se @ 10; Ag, As, Cr, Tl @ 20; Mn @ 30; Zn @ 40; Cu @ 50; Ni @ 80; Co, V @ 100; Sb @ 120 μg/mL in 5% HNO3, tr. Tartaric Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantity 100 mL
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.