Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Phosphate Coating Buffer
Descrizione
- ELISA Phosphate Coating Buffer is intended for use as a plate coating buffer for Invitrogen Antibody Pairs or when developing a sandwich ELISA.
- The buffer is a 10 mM phosphate buffer, pH 7.4.
Specifica
Specifica
| Product Type | Coating Buffer |
| Quantity | 100 mL |
| Conjugate | Enzyme Labeled |
| Form | Concentrate |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Content And Storage | Buffer. Store at RT. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?