Learn More
Beschreibung
- Works effectively at 4°C
- Minimized cell death and stress (defined as: apoptosis pathway markers, macrophages, etc.) and improved transcriptional profile of the single cells for more accurate results in single-cell sequencing and analysis
- Ready-made solution specifically for kidney tissue
- Optimized for the dissociation of the different segments that are operative in kidney tissue
- Optimized for use with the VIA Extractor™ tissue disaggregator
- One of the few systems that can sustain a cold temperature in a controlled manner. Effective dissociation at cooler temperatures increases viability and minimizes cell aggregation
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Line | Enzyme, Kidney |
| Cell Type | Enzyme, Kidney |
| Culture Type | Enzyme, Kidney |
| Form | Liquid |
| Product Type | Cell Culture Dissociation Reagent |
| Reagent Type | Enzyme |
| Sterility | Non-sterile |
| With Additives | None |
| Without Additives | None |
| Formulation | Liquid Buffer and Enzyme Solution |
For research use only (RUO). Not for diagnostic use.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?