Learn More
Fisherbrand™ Combs for Horizontal Tanks MultiSUB Midi Gel Electrophoresis Unit, 2mm Thick
Shop All Fisherbrand ProductsBeschreibung
- Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
- Maximise sample volume
- Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid back which prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
- 10-sample and 20-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | Sub-Gel Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
| Type | Comb |
| No. of Wells | 10 |
| Quantity | 1 Each |
| Thickness (Metric) | 2 mm |
| Volume (Metric) Sample | 54 μL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?