Learn More
Complement C3 Antibody (S06-2C2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Specifications
Antigen Complement C3
Clone S06-2C2
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18622334
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19586-100ul
100 μg
645.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18633124
View Documents Promotion Details
Novus Biologicals
NBP3-19586-50ul
50 μg
421.00€
50µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Complement C3 Monoclonal antibody specifically detects Complement C3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Complement C3
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Acylation Stimulating Protein, acylation-stimulating protein cleavage product, AHUS5, ARMD9, ASP, C3, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, C3a, C3a anaphylatoxin, C3adesArg, C3b, C3bc, C3-beta-c, complement C3, Complement C3 alpha chain, Complement C3 beta chain, Complement C3b alpha' chain, Complement C3c alpha' chain fragment 1, Complement C3c alpha' chain fragment 2, Complement C3d fragment, Complement C3dg fragment, Complement C3f fragment, Complement C3g fragment, complement component 3, complement component C3, complement component C3a, complement component C3b, CPAMD1, EC 3.4.21.43, epididymis secretory sperm binding protein Li 62p, HEL-S-62p, prepro-C3
A synthetic peptide of human Complement C3 (Uniprot # P01024)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S06-2C2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Angiogenesis, Apoptosis, Autoimmune Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
718
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt