Learn More
Beskrivning
- Wipes are made of a lightweight 100% polyester interlock knit
- Suitable for general-purpose cleaning
- Nonabrasive, soft-textured fabric cleans without scratching
- Wipes are laser-cut, sealing fibers at edge
- Chemical-resistant
- Good sorbency with solvents
- Hexagonal shape readily distinguishes critical-use wipes from others
- Extremely low in particles and fibers
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | PolyWipe-C Heatseal Wipes |
| Length (English) | 9 in. |
| Length (Metric) | 23 cm |
| Width (English) | 9 in. |
| Width (Metric) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Basis Weight | 120 |
| Dimensions (L x W) | 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) |
| For Use With (Application) | Cleanroom |
| Packaging Quantity | 150 Wipers/Bag |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?