Specifications
| Melting Point | 100.0°C |
| Color | White |
| pH | 3.0 to 3.8 (5% aq. soln. at 20°C) |
| Physical Form | Crystals or Powder |
| Quantity | 250 g |
| Assay Percent Range | 99% min. (Iodometry) |
| Linear Formula | CuCl2·2H2O |
| Fieser | 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152 |
| Merck Index | 15, 2623 |
| Solubility Information | Solubility in water: 1150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in acetone and ethylacetate, slightly soluble in ether |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.