Learn More
Copper(II) Sulfate Solution, Honeywell™
Product Code. 15658480 Shop All Solstice Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mL
Packaging:
Poly bottle
Unit Size:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
15658480 25 mL Poly bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15658480 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. C228425ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
CAS 7758-98-7
Physical Form Liquid
Quantity 25 mL
Molecular Formula CuO4S
MDL Number MFCD00010981
UN Number UN3082
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
InChI Key ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
IUPAC Name copper;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Packaging Poly bottle
Chemical Name or Material Copper(II) sulfate solution, 4 % (withv), prepared from copper (II) sulfate pentahydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.