Learn More
Corning™ Microarray Slide Mailer Storage Boxes
Artikelnummer. 10377672 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Clear 25 Slide Storage Box
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10377672 Clear 25 Slide Storage Box
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10377672 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 40083
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Plastic containers function as storage boxes for printed arrays
  • Trans-orange plastic has low transmittance in the 500 to 700 nm wavelength range which helps protect Cy3 and Cy5 dyes from photobleaching
  • Rigid plastic containers do not shed particles or outgas volatile chemicals that may contaminate microarray slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantity 50/Cs.
Color Orange
Type Storage Box
For Use With (Application) Printed microarrays
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.