Läs mer
Esculape Laboratoire™ Cotton Pad
Produktkod. 11749875
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensions (L x W):
40 x 40 cm
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dimensions (L x W) Förpackningsstorlek
11749875 40 x 40 cm Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11749875 Leverantör Esculape Laboratoire™ Leverantörsnummer 3170304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    29.99€ / Pack of 100
    Save 33.01€
    52% Off
Estimated Shipment: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Material Cotton
Product Type Gauze Pad
Sterility Sterile
Length (Metric) 40 cm
Width (Metric) 40 cm
Dimensions (L x W) 40 x 40 cm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.