Learn More
Beskrivning
- Made of welded stainless steel
Five-coverslip Rack:
- Fits in Vertical Staining Jar or Glass Beaker
Thirty-coverslip Rack:
- Includes a spring-type detachable handle
- Measures 4 x 11 x 1.2 in. (10.2 x 2.8 x 3.0 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Description | 30-coverslip rack |
| Holds | Slides |
| Material | Stainless Steel |
| Positions | 30 |
| Length (Metric) Slide | 22 or 24 mm |
| Product Type | Coverslip Staining Rack |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?