missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
COX-1 Monoclonal antibody specifically detects COX-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
Spécification
| Antigen | COX-1 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 345305 |
| Conjugate | PerCP |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | COX-1, COX1PGG/HS, COX3, Cyclooxygenase-1, EC 1.14.99.1, PCOX1, PGH synthase 1, PGHS1, PGHS-1PHS1, PHS 1, prostaglandin G/H synthase 1, prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase, Prostaglandin H2 synthase 1, Prostaglandin-endoperoxide synthase 1, prostaglandin-endoperoxide synthase 1 (prostaglandin G/H synthase andcyclooxygenase), PTGHS |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human COX-1, Ala24-Leu599, Accession # P23219 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?