Learn More
COX4 Antibody (CL3501) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-59777IR
Product Code. 30300831
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
COX4 Monoclonal antibody specifically detects COX4 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
COX4
Monoclonal
DyLight 755
COX IV-1, COX4-1, COX4COXIV, Cytochrome c oxidase polypeptide IV, cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1cytochrome c oxidase subunit IV, MGC72016
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P13073, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neuroendocrinology
1327
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2a
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
CL3501
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado