missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPO Antibody (OTI1C1), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-72386MFV610
This item is not returnable.
View return policy
Descripción
CPO Monoclonal antibody specifically detects CPO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| CPO | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 130749 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| OTI1C1 | |
| Flow Cytometry | |
| carboxypeptidase O, EC 3.4.17, EC 3.4.17.-, MGC138281, MGC138283 | |
| Full length human recombinant protein of human CPO(NP_775100) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido