Få mere at vide
Få mere at vide
Multiroir™ Crystal Polystyrene Transmission Lab Box
Beskrivelse
- Transparent, stackable and highly resistant to UV
- Integrated Label holder
- Chemically inert plastic
- Food contact quality
- Funds and above have male-female reliefs that lock stacking and provide perfect storage stability
- The tight tolerances of the fitting of the cover on the base ensure a good seal
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 0.2 L |
| Color | Transparent |
| Material | Polystyrene |
| Shape | Rectangular |
| For Use With (Application) | Conservation, Storage and Presentation of Products |
| Product Type | Transmission Lab Box |
| Quantity | 10/Pk. |
| Dimensions (L x W x H) | 60 L x 50 H mm |
| Length (Metric) | 90 mm |
| Length (Metric) Interior | 85 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?