Learn More
Tocris Bioscience™ Cucurbitacin I
Description
Selective inhibitor of STAT3/JAK2 signaling. Inhibits the activation of STAT3 and JAK2 and displays no activity on Src, Akt, ERK and JNK. Suppresses phosphotyrosine levels of STAT3, inhibits STAT3 DNA binding and STAT3-mediated gene expression. Induces apoptosis in cell lines expressing constitutively active tyrosine-phosphorylated STAT3.
Specifications
Specifications
| CAS | 2222-07-3 |
| Quantity | 1 mg |
| Molecular Formula | C30H42O7 |
| Formula Weight | 514.65 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 514.66 |
| Chemical Name or Material | Cucurbitacin I |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?