Learn More
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Shelving System for G-Rex 500M-CS Bioreactors
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Maximize the capacity, increase throughput and optimize cell growth in your lab using the CultiMaxx shelving system in a range of large capacity CO2 Incubators.
Maximize incubator space
- These shelving systems are designed to support scale-out of the G-Rex 500M-CS* in cell therapy production.
- With an in-depth review of the shelving design, this new system provides up to a 150% increase in capacity for the G-Rex, or another way to look at it: 2 1/2 incubators in 1.
Easy installation
- Shelving systems are retrofittable and can be self-installed.
Specifications
Specifications
| Description | Shelving system to support G-Rex™ 500M for Reach-In 821L CO2 Incubator |
| For Use With (Equipment) | Reach-In 821L CO2 Incubator |
| Material | Stainless Steel |
| No. of Shelves | 7 |
| Type | Shelf |
| Includes | 7 levels of shelving |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?