Learn More
Custom RNA
Artikelnummer. 10572504
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Product Type:
Custom RNA, HPLC, 1.7μmol
Custom RNA, HPLC, 1 μmol
Custom RNA, HPLC, 200nmol
Pakningsstørrelse:
1.7µmol
1µmol
200nmol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Product Type Pakningsstørrelse
10572504 Custom RNA, HPLC, 1 μmol 1µmol
10174082 Custom RNA, HPLC, 200nmol 200nmol
10388863 Custom RNA, HPLC, 1.7μmol 1.7µmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10572504 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. 10620105
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Using our award-winning BLOCK-iT™ RNAi Designer, you can design Custom BLOCK-iT™ siRNA sequences for efficient and specific gene expression knockdowns in any organism
  • Using our award-winning BLOCK-iT™ RNAi Designer, you can design Custom BLOCK-iT™ siRNA sequences for efficient and specific gene expression knockdowns in any organism.
  • For enhanced target specificity and stability in serum, Stealth RNAi™ RNAi chemistry is available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Custom RNA, HPLC, 1 μmol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.