Läs mer
Läs mer
Ambion™ Custom Select siRNA, In Vivo Ready
Beskrivning
Silencer™ Select custom siRNAs (LNA-modified 21-bp duplex with overhangs) are RNA interference (RNAi) tools ideal for knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types. These siRNAs provide high knock-down efficiencies and specificities.
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Room temperature |
| Description | In-vivo Ready Custom Select siRNA, 1μmol, Ideal for Knocking Down Gene Expression in Order to Study Protein Function in a Wide Range of Cell Types, These siRNAs Provide High Knock-down Efficiencies and Specificities |
| For Use With (Application) | Knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types |
| Product Type | In-vivo Ready Custom Select siRNA |
| Quantity | 1 μmol |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?