Learn More
Novus Biologicals™ Cytochrome P450 4A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantity | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Lipid and Metabolism |
| Target | Cytochrome P450 4A |
| Synonym | 20-HETE synthase, CP4Y, CYP4A2, cytochrome P450 4A11, cytochrome P450, family 4, subfamily A, polypeptide 11, cytochrome P450, subfamily IVA, polypeptide 11, cytochrome P-450HK-omega, cytochrome P450HL-omega, fatty acid omega-hydroxylase, lauric acid omega-hydroxylase, P450HL-omega |
| Gene Symbol | CYP4A11 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?