missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Cytokeratin 15 Recombinant Protein Antigen

Product Code. 18278508 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18278508 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18278508 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP185602PEP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human KRT15. The Cytokeratin 15 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Cytokeratin 15 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.

This is a blocking peptide for NBP1-85602. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gene ID (Entrez) 3866
Species Human
Purification Method Chromatography
Purity >80%
Concentration 0.5mg/mL
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulation PBS and 1M Urea, pH 7.4.
For Use With (Application) Blocking/Neutralizing, Control
Gene Symbol KRT15
Label Type Unlabeled
Molecular Weight (g/mol) 23kDa
Product Type Cytokeratin 15
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Source E.Coli
Specific Reactivity This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-85602. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogen TTTFLQTSSSTFGGGSTRGGSLLAGGGGFGGGSLSGGGGSRSISASSARFVSSGSGGGYG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.