Learn More
Cytokeratin, LMW Antibody (KRTL/1077), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeschreibung
Cytokeratin, LMW Monoclonal specifically detects Cytokeratin, LMW in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cytokeratin, LMW |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | KRTL/1077 |
| Conjugate | Alexa Fluor 532 |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence |
| Formulation | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Gene Alias | Cytokeratin LMW, cytokeratin-1B, keratin 77, keratin, type II cytoskeletal 1b, KRT77, type-II keratin Kb39 |
| Gene Symbols | KRT77 |
| Host Species | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?