Learn More
D,L-erythro-4'-Methyl-alpha-(1-isopropylaminoethyl) Benzyl Alcohol Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30179009
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30179009 10 g 10g
30179164 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179009 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31450010G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13549-69-4
Molecular Formula C13 H21 N O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 243.77
IUPAC Name (1S,2S)-1-(4-methylphenyl)-2-(propan-2-ylamino)propan-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.CC(C)N[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccc(C)cc1
Tekniske data
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C13H21NO.ClH/c1-9(2)14-11(4)13(15)12-7-5-10(3)6-8-12;/h5-9,11,13-15H,1-4H3;1H/t11-,13+;/m0./s1
Formula Weight 243.139
Chemical Name or Material D,L-erythro-4'-Methyl-alpha-(1-isopropylaminoethyl) Benzyl alcohol hydrochloride
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.