Learn More
d,l-Metamfepramone.HCl, Lipomed
Product Code. 30463457
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Product Code. 30463457
Brand: Lipomed LPMMAF1548HC100
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
d,l-Metamfepramone.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
CAS 10105-90-5
Analyte or Component Names N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C11 H15 N O . Cl H
Synonym Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI)
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
IUPAC Name 2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 213.7
Quantity 100 mg
Formula Weight 213.092 g/mol
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.