Description
- D-Sorbitol is a sugar alcohol that is commonly used as a sugar substitute.
- It occurs naturally and is also produced synthetically from glucose.
- The food industry uses D-sorbitol as an additive in the form of a sweetener, humectant, emulsifier, thickener, or dietary supplement.
- D-Sorbitol has also been found in cosmetics, paper, and pharmaceuticals.
- Naturally, D-sorbitol occurs widely in plants via photosynthesis, ranging from algae to higher order fruits of the family Rosaceae.
Specifications
Specifications
| Melting Point | 230°F |
| Color | White |
| Density | 1.49 g/cm3 at 59°F |
| pH | 7.0 |
| Boiling Point | Very High |
| Flash Point | 542°F |
| Quantity | 100 g |
| Solubility Information | Water Solubility: 2,750,000 mg/L at 30°C |
| InChI Key | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
| Optical Rotation | −2° ± 2° (c = 2, water) |
| Afficher plus |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?