Få mere at vide
alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97424G
Artikelnummer. 18145920
  • 415.00€ / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B Polyclonal specifically detects alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B
Polyclonal
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 488
ADRA2B adrenergic, alpha-2B-, receptor, ADRA2L1adrenergic receptor alpha 2B, ADRA2RL1, ADRARL1, adrenergic, alpha-2B-, receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, alpha-2-adrenergic receptor-like 1, alpha-2B adrenergic receptor, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2B adrenoreceptor, alpha-2B-adrenergic receptor, Alpha-2BAR, ALPHA2BAR, G-protein coupled receptor
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B fragment.
0.1 mL
Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity
151
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.