Läs mer
DBT Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-85964-25ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18455611
  • 292.00€ / 25µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
DBT Polyclonal specifically detects DBT in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
DBT
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
BCATE2BCKAD E2 subunit, BCKADE2, BCKAD-E2, branched chain acyltransferase, E2 component, Branched-chain alpha-keto acid dehydrogenase complex component E2, Dihydrolipoamide acetyltransferase component of branched-chain alpha-keto aciddehydrogenase complex, Dihydrolipoamide branched chain transacylase, dihydrolipoamide branched chain transacylase (E2 component of branched chainketo acid dehydrogenase complex; maple syrup urine disease), dihydrolipoamide branched chain transacylase E2, dihydrolipoyl transacylase, Dihydrolipoyllysine-residue (2-methylpropanoyl)transferase, E2, E2 component of branched chain alpha-keto acid dehydrogenase complex, E2B, EC 2.3.1.168, lipoamide acyltransferase component of branched-chain alpha-keto aciddehydrogenase complex, mitochondrial, lipoamide acyltransferase component of mitochondrial branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase complex, MGC9061, mitochondrial branched chain alpha-keto acid dehydrogenase transacylase subunit(E2b)
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
DBT
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LQFPILNASVDENCQNITYKASHNIGIAMDTEQGLIVPNVKNVQICSIFDIATELNRLQKLGSVGQLSTTDLTGGTFTLSNIGSIGGTFAKPVIMPPEVAIGA
25 μL
Stem Cell Markers
1629
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only