Learn More
DEAE-Dextran, chloride Form, MP Biomedicals™
Code produit 11451002 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11451002 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11451002 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219513310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 9015-73-0
MDL Number MFCD00081561
Synonym Diethylaminoethyl-dextrane
IUPAC Name Diethylaminoethyl dextran
Spécification
Physical Form Powder
Color White
Quantity 10 g
Formula Weight 500, 00
Chemical Name or Material DEAE-Dextran