Learn More
Delamanid, TRC
Product Code. 17903795
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17903795 100 mg 100mg
17952635 5 mg 5mg
17913195 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17903795 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD230660100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 681492-22-8
Molecular Formula C25 H25 F3 N4 O6
Molecular Weight (g/mol) 534.48
Synonym Imidazo[2,1-b]oxazole, 2,3-dihydro-2-methyl-6-nitro-2-[[4-[4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-1-piperidinyl]phenoxy]methyl]-, (2R)-, (2R)-2,3-Dihydro-2-methyl-6-nitro-2-[[4-[4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-1-piperidinyl]phenoxy]methyl]imidazo[2,1-b]oxazole, Delamanid, OPC 67683
IUPAC Name (2R)-2-methyl-6-nitro-2-[[4-[4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]piperidin-1-yl]phenoxy]methyl]-3H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazole
SMILES C[C@]1(COc2ccc(cc2)N3CCC(CC3)Oc4ccc(OC(F)(F)F)cc4)Cn5cc(nc5O1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H25F3N4O6/c1-24(15-31-14-22(32(33)34)29-23(31)38-24)16-35-18-4-2-17(3-5-18)30-12-10-20(11-13-30)36-19-6-8-21(9-7-19)37-25(26,27)28/h2-9,14,20H,10-13,15-16H2,1H3/t24-/m1/s1
Formula Weight 534.1726
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Delamanid
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.