Learn More
Tocris Bioscience™ Deoxynivalenol
Codice prodotto. 18732744
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18732744 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18732744 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 3976/1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mycotoxin; potent protein synthesis inhibitor
Tricothecene mycotoxin and potent protein synthesis inhibitor. Exhibits cytotoxic activity in vivo via the ribotoxic stress response. Induces p38-mediated gene expression and apoptosis in leukocytes; activity results in systemic expression of interleukin-6 (IL-6) and other proinflammatory cytokines. Also induces migration of NF-κB into the nucleus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 51481-10-8
Quantity 1 mg
Molecular Formula C15H20O6
Formula Weight 296.32
Purity 98%
Molecular Weight (g/mol) 296.32
Chemical Name or Material Deoxynivalenol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.