Learn More
Deschloro Dasatinib, TRC
Product Code. 30138364
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Unit Size:
1mg
2.5mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30138364 25 mg 25mg
30137004 1 mg 1mg
17904075 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30138364 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD28926525MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-09-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1184919-23-0
Molecular Formula C22 H27 N7 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 453.56
Synonym 5-Thiazolecarboxamide, 2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-methylphenyl)-, Deschlorodasatinib
IUPAC Name 2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-N-(2-methylphenyl)-1,3-thiazole-5-carboxamide
SMILES Cc1ccccc1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CCN(CCO)CC4)s2
Spezifikation
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H27N7O2S/c1-15-5-3-4-6-17(15)26-21(31)18-14-23-22(32-18)27-19-13-20(25-16(2)24-19)29-9-7-28(8-10-29)11-12-30/h3-6,13-14,30H,7-12H2,1-2H3,(H,26,31)(H,23,24,25,27)
Formula Weight 453.1947
Chemical Name or Material Deschloro Dasatinib
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.