Learn More
Desmethylchlorpromazine Hydrochloride, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Desmethylchlorpromazine Hydrochloride |
| CAS | 3953-65-9 |
| Analyte or Component Names | Desmethylchlorpromazine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16 H17 Cl N2 S . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethylchlorpromazine Hydrochloride), Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP), Chlorpromazine Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity D as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3;1H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?