Learn More
Desmoglein-3 Mouse, Clone: DSG3/1535, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 1830-MSM5-P0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| Desmoglein-3 | |
| Cell surface | |
| DSG3/1535 | |
| Unconjugated | |
| NP_001935 | |
| Mouse | |
| 130kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 1830 | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| DSG3 | |
| Recombinant human DSG3 extracellular protein fragment | |
| A431 cells. Skin or Lung squamous cell carcinoma. | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur