missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desogestrel, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Desogestrel |
| CAS | 54024-22-5 |
| Analyte or Component Names | Desogestrel |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C22 H30 O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Desogestrel, (+)-Desogestrel, Cerazette, Cyclosa, Dicromil, Marvelon 150/320, Org 2969, 13-Ethyl-11-methylidene-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-ol, (+)-13beta-Ethyl-17alpha-ethynyl-11-methylenegon-4-en-17beta-ol, 13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinor-17alpha-4-pregnen-20-yn-17-ol, 17-Ethynyl-18-methyl-11-methyleneestr-4-en-17beta-ol |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,8,17-20,23H,3-4,6-7,9-14H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?