Learn More
Tocris Bioscience™ Dexamethasone
Beskrivelse
TB1126-RMU is an Ancillary Material Grade version of Dexamethasone (Cat. No. 1126). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 50-02-2 |
| Quantity | 50 mg |
| Target | Glucocorticoid Receptor Compounds |
| Molecular Formula | C22H29FO5 |
| Purity | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?