Learn More
DHX32 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 68306-1-IG-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30235842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    129.00€ / 20µL
    Save 16.00€
    11% Off
Description
The DHX32 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DHX32. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DHX32 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA, FC (Intra) analysis.
Specifications
Specifications
DHX32
Monoclonal
1000 μg/mL
DDX32; DHLP1; FLJ10694; FLJ10889
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
84 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
2A4G9
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
55760
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG2b
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.