Få mere at vide
Thermo Scientific™ dI Phosphoramidite, standard grade, serum vial bottle
Artikelnummer. 18094060 Shop alle Thermo Scientific produkter
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μmol
250 mg
Packungsgröße:
100µmol
250mg
Artikelnummer. Quantity unitSize
18094060 250 mg 250mg
17957102 100 μmol 100µmol
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18094060
Marke: Thermo Scientific™ 27174404
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
dI CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyinosine (dI) for use in oligonucleotide synthesis.
dI CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyinosine (dI) for use in oligonucleotide synthesis. The problem of degeneracy of the genetic code can be assuaged by utilizing universal bases, such as deoxyinosine (dI), in an oligonucleotide. Its unique structure allows for it to pair with all four bases in various ‘wobble’ structures, with an overall preferential order of base-pairing: dI-dC > dI-dA > dI-dG = dI-dT. This product is supplied in a 5 mL amber bottle with a serum vial neck style, which is compatible with most Applied Biosystems synthesizers and AKTA synthesizers of oligonucleotide synthesizers.
Features:
Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxyinosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Molecular formula: C40H47N6O7P
Formula weight: 754.8 g/mol
CAS number: 141684-35-7
HPLC Purity: ≥98.0%; M-11 Impurity ≤0.01%
31P NMR Purity: ≥98%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Equipment) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Product Type dI Phosphoramidite
Content And Storage Store in freezer (at or below -20°C).
Nucleoside Type Deoxyinosine (dI)
Shipping Condition Room Temperature
Purity 98%
Quantity 250 mg
Reagent Type Phosphoramidite
Grade Standard
Nucleic Acid Type DNA
Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.