Learn More
Diacetylfluorescein, Mikromol™
Description
Diacetylfluorescein
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Diacetylfluorescein |
| CAS | 596-09-8 |
| Analyte or Component Names | Diacetylfluorescein |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C24 H16 O7 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1 |
| IUPAC Name | (6'-acetyloxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3'-yl) acetate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?