missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dicobalt Edetate (>90%), TRC

Product Code. 30381131
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30381131 5 g -
30376948 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30381131 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4366805G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 36499-65-7
Molecular Formula C10H12Co2N2O8
Molecular Weight (g/mol) 406.08
Synonym Cobalt [(Ethylenedinitrilo)tetraacetato]cobaltate(II), Ba 2724, Cobalt(2)-edathamil, Dicobalt EDTA, Dicobalt Ethylenediaminetetraacetate, EDTA Cobalt Salt, Kelocyanor, (OC-6-21)-[[N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cobaltate(2-) Cobalt(2+) (1:1)
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;cobalt(2+)
SMILES CCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC1OC1

Spezifikation

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H16N2O8.2Co/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+2/p-4
Formula Weight 405.9258
Chemical Name or Material Dicobalt Edetate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.